Print…
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1167-25G D1167-500G
TCIAD1167-25GEA 18 EUR
TCIAD1167-25G TCIAD1167-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (por GC)
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 127°C
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004473
Número CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&vid=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency