Print…
2,3,5-Trimetilhidroquinona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0477-25G T0477-500G T0477-100G
TCIAT0477-25GEA 57 EUR
TCIAT0477-25G TCIAT0477-500G TCIAT0477-100G
2,3,5-Trimetilhidroquinona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3,5-Trimetilhidroquinona
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002346
Número CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be38cfa985fc85393509aee8528aea7097bc29d5&vid=be38cfa985fc85393509aee8528aea7097bc29d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 174.0 deg-C