Print…
Pirocatecol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0567-25G P0567-500G
TCIAP0567-25GEA 20 EUR
TCIAP0567-25G TCIAP0567-500G
Pirocatecol ≥99.0% (por GC)
Pirocatecol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002188
Número CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d930726c5066d1c47c5723e8e927d174ad8ea8&vid=11d930726c5066d1c47c5723e8e927d174ad8ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency