Print…
Pirocatecol ≥99.0% (por GC), Grau técnico
Fornecedor: TCI
Perigo
P0317-25G P0317-100G
TCIAP0317-25GEA 23 EUR
TCIAP0317-25G TCIAP0317-100G
Pirocatecol ≥99.0% (por GC), Grau técnico
Pirocatecol
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002188
Número CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76cdefc608bfefbd542388c1051c1427b44bbf4c&vid=76c14112ed12127938faa20c1018fe0ba94bd8ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water transparency