Print…
1,16-Hexadecanediol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0552-1G H0552-5G
TCIAH0552-1GEA 105 EUR
TCIAH0552-1G TCIAH0552-5G
1,16-Hexadecanediol ≥95.0% (por GC)
1,16-Hexadecanediol
Fórmula: C₁₆H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 200°C
Número MDL : MFCD00002821
Número CAS: 7735-42-4
EINECS: 231-794-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=638b4b367e629c89d37ffd9e8ad928895eb2fc79&vid=638b4b367e629c89d37ffd9e8ad928895eb2fc79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency