Print…
Maleic hydrazide ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol, Maleic acid Hydrazide
M0015-25G M0015-500G
TCIAM0015-25GEA 21 EUR
TCIAM0015-25G TCIAM0015-500G
Maleic hydrazide ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Maleic hydrazide
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Peso Molecular: 112.09 g/mol
Ponto de Fusão: 292
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006665
Número CAS: 123-33-1
EINECS: 204-619-9
Merck Index: 14,05705
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8687998542054cb2cbd54edfd24ec888cb9b9590&vid=8687998542054cb2cbd54edfd24ec888cb9b9590&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity