Print…
Piperonyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
P0457-25G P0457-500G P0457-100G
TCIAP0457-25GEA 31 EUR
TCIAP0457-25G TCIAP0457-500G TCIAP0457-100G
Piperonyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Piperonyl alcohol
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Número MDL : MFCD00005836
Número CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d5e1289dfd9a2fcaf89496ee30555d08783242&vid=d3d5e1289dfd9a2fcaf89496ee30555d08783242&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency