Print…
(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
B1001-25ML B1001-5ML
TCIAB1001-25MLEA 124 EUR
TCIAB1001-25ML TCIAB1001-5ML
(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: -12
Ponto de Inflamação: 34°C
Número MDL : MFCD00004541
Número CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&vid=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %