Print…
Cinnamyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
C0362-25G C0362-500G
TCIAC0362-25GEA 18 EUR
TCIAC0362-25G TCIAC0362-500G
Cinnamyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Cinnamyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Inflamação: 126
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002921
Número CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 14,02302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&vid=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %