Print…
(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
B0695-25ML B0695-5ML
TCIAB0695-25MLEA 175 EUR
TCIAB0695-25ML TCIAB0695-5ML
(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (por GC)
(±)-3-Buten-2-ol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004543
Número CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %