Print…
(R)-(-)-2-Butanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0926-1ML B0926-5ML
TCIAB0926-1MLEA 47 EUR
TCIAB0926-1ML TCIAB0926-5ML
(R)-(-)-2-Butanol ≥99.0% (por GC)
(R)-(-)-2-Butanol
Fórmula: C₄H₁₀O
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0,807 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064280
Número CAS: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&vid=75068adc0e890b6206e744ac10dac7fe5ae9842c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (neat)