Print…
Anidrido maleico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,5-Furanedione
M0005-25G M0005-500G
TCIAM0005-25GEA 17 EUR
TCIAM0005-25G TCIAM0005-500G
Anidrido maleico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Anidrido maleico
Fórmula: C₄H₂O₃
Ponto de ebulição: 199°C
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005518
Número CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9abd3e41098c808e06c986c5d87d1ba8b2ac52fd&vid=9abd3e41098c808e06c986c5d87d1ba8b2ac52fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency