Print…
Tetrabutoxysilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrabutyl orthosilicate
T1126-25ML T1126-500ML
TCIAT1126-25MLEA 19 EUR
TCIAT1126-25ML TCIAT1126-500ML
Tetrabutoxysilane ≥98.0% (por GC)
Tetrabutoxysilane
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Si
Peso Molecular: 320.54 g/mol
Ponto de ebulição: 277°C
Ponto de Inflamação: 136°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009432
Número CAS: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&vid=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %