Print…
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Triethoxysilyl)propanethiol, 3-Mercaptopropyltriethoxysilane
M1505-25G M1505-500G M1505-100G
TCIAM1505-25GEA 25 EUR
TCIAM1505-25G TCIAM1505-500G TCIAM1505-100G
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥96.0% (por GC)
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Fórmula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053924
Número CAS: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11fa23e48013f81b4cbf283b4f4bd0cf07d75b92&vid=11fa23e48013f81b4cbf283b4f4bd0cf07d75b92&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %