Print…
Triisopropyl borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tri-i-propylborate
B0521-25ML B0521-500ML B0521-100ML
TCIAB0521-25MLEA 16 EUR
TCIAB0521-25ML TCIAB0521-500ML TCIAB0521-100ML
Triisopropyl borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Triisopropyl borate
Fórmula: C₉H₂₁BO₃
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008872
Número CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&vid=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.3 %