Print…
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 16 EUR
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(2-butoxyethyl)ether
Fórmula: C₁₂H₂₆O₃
Ponto de ebulição: 255°C
Ponto de Fusão: –60°C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 122°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009459
Número CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %