Print…
1,2-Dimetoxietano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Etilenoglicoldimetiléter
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 16 EUR
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-Dimetoxietano ≥99.0% (por GC)
1,2-Dimetoxietano
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Fusão: -69
Ponto de Inflamação: –2°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008502
Número CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %