Print…
Dietilenglicol ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Oxidietanol
D0495-100G D0495-500G
TCIAD0495-100GEA 16 EUR
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
Dietilenglicol ≥99.5% (por GC)
Dietilenglicol
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Peso Molecular: 106.12 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Fusão: –7°C
Ponto de Inflamação: 124°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002882
Número CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 14,03119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&vid=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %