Print…
2-Methoxy-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M0114-25ML M0114-100ML
TCIAM0114-25MLEA 34 EUR
TCIAM0114-25ML TCIAM0114-100ML
2-Methoxy-p-cresol ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-p-cresol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 221°C
Ponto de Fusão: 5°C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002378
Número CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 14,02571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&vid=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %