Print…
(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 47 EUR
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0% (por GC)
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Ponto de ebulição: 233°C
Densidade: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016861
Número CAS: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 95.0 %