Print…
2-Butoxietanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Eter monobutílico do etilenoglicol, Butilglicol
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 16 EUR
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
2-Butoxietanol ≥99.0% (por GC)
2-Butoxietanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: -70
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002884
Número CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %