Print…
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-Éter monometílico do propilenoglicol
M2166-25G M2166-5G
TCIAM2166-25GEA 116 EUR
TCIAM2166-25G TCIAM2166-5G
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1-Metoxi-2-propanol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de Inflamação: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632587
Número CAS: 4984-22-9
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87793bbca56713a623110a623ec1e73bc8b57e0&vid=b87793bbca56713a623110a623ec1e73bc8b57e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=10, CHCl3)