Print…
(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 17 EUR
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥95.0% (por GC)
(±)-1-Etoxi-2-propanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,9028 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00067050
Número CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %