Print…
2-Fenoxietanol 98,5 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
P0115-25G P0115-500G
TCIAP0115-25GEA 16 EUR
TCIAP0115-25G TCIAP0115-500G
2-Fenoxietanol 98,5 GC_ASSAY_METHOD
2-Fenoxietanol
Fórmula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 237°C
Ponto de Fusão: 13
Ponto de Inflamação: 127°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002857
Número CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&vid=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %