Print…
4-Methoxyindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1250-1G M1250-5G
TCIAM1250-1GEA 27 EUR
TCIAM1250-1G TCIAM1250-5G
4-Methoxyindole ≥98.0% (por GC)
4-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 181°C
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Número MDL : MFCD00009737
Número CAS: 4837-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f22db203231fc23d2d61e8fe76a2ec89b4bad43&vid=8f22db203231fc23d2d61e8fe76a2ec89b4bad43&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity