Print…
Dibenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl ether
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 16 EUR
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
Dibenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Dibenzyl ether
Fórmula: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Peso Molecular: 198.26 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Inflamação: 135°C
Número MDL : MFCD00004780
Número CAS: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %