Print…
Eter metil-tert-butílico ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
B0991-25ML B0991-500ML
TCIAB0991-25MLEA 16 EUR
TCIAB0991-25ML TCIAB0991-500ML
Eter metil-tert-butílico ≥99.0% (por GC)
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 55°C
Ponto de Fusão: -108.6
Ponto de Inflamação: –28°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&vid=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %