Print…
Allyl ethyl ether ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Allyl Ethyl Ether
A1033-25ML A1033-5ML
TCIAA1033-25MLEA 65 EUR
TCIAA1033-25ML TCIAA1033-5ML
Allyl ethyl ether ≥95.0% (por GC)
Allyl ethyl ether
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Inflamação: –20°C
Número MDL : MFCD00009255
Número CAS: 557-31-3
EINECS: 209-169-7
UN: 2335
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f994ba93bb6c24ead634c53eaca1720f073f3428&vid=f994ba93bb6c24ead634c53eaca1720f073f3428&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %