Print…
Dimetilsulfóxido 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D0798-25G D0798-500G
TCIAD0798-25GEA 16 EUR
TCIAD0798-25G TCIAD0798-500G
Dimetilsulfóxido 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189°C
Ponto de Fusão: 18.5
Ponto de Inflamação: 95°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0688decad5c8afa4e8a1177979cd07eb3c07316&vid=b69a1fae7562bd9674ce37578ffda941dd0f0b16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %