Print…
Bis(4-nitrophenyl)methane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4-Dinitrodiphenylmethane, 4,4'-Dinitrodiphenylmethane
D0833-1G D0833-5G
TCIAD0833-1GEA 69 EUR
TCIAD0833-1G TCIAD0833-5G
Bis(4-nitrophenyl)methane ≥99.0% (por GC)
Bis(4-nitrophenyl)methane
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O₄
Peso Molecular: 258.23 g/mol
Número MDL : MFCD00059184
Número CAS: 1817-74-9
EINECS: 217-330-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3128661f096f3445928f8cb29049ce8342a5e5aa&vid=3128661f096f3445928f8cb29049ce8342a5e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot Chloroform almost transparency