Print…
4-Nitrothioanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
N0761-25G N0761-5G
TCIAN0761-25GEA 197 EUR
TCIAN0761-25G TCIAN0761-5G
4-Nitrothioanisole ≥98.0% (por GC)
4-Nitrothioanisole
Fórmula: C₇H₇NO₂S
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Número MDL : MFCD00010868
Número CAS: 701-57-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2dfc8b35ed4a06dd0f8b15670ca079aa1e0e39&vid=ec2dfc8b35ed4a06dd0f8b15670ca079aa1e0e39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C