Print…
2-Nitroresorcinol ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0254-25G N0254-5G
TCIAN0254-25GEA 96 EUR
TCIAN0254-25G TCIAN0254-5G
2-Nitroresorcinol ≥99.0% (por análise titulométrica)
2-Nitroresorcinol
Fórmula: C₆H₅NO₄
Ponto de ebulição: 234°C
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Densidade: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Número MDL : MFCD00007124
Número CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca872de6f3725c3b34b9aeb89c17af0eb4f2b13c&vid=ca872de6f3725c3b34b9aeb89c17af0eb4f2b13c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency