Print…
2-Nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Nitrophenyl)methanol
N0179-25G N0179-250G
TCIAN0179-25GEA 31 EUR
TCIAN0179-25G TCIAN0179-250G
2-Nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Número MDL : MFCD00007186
Número CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e0f8ce89c8e8a062dcd33cfd5b0d7d42a083cc5&vid=9e0f8ce89c8e8a062dcd33cfd5b0d7d42a083cc5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity