Print…
Difenilaminossulfonato de bário ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0876-25G D0876-5G
TCIAD0876-25GEA 93 EUR
TCIAD0876-25G TCIAD0876-5G
Difenilaminossulfonato de bário ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Barium diphenylamine-4-sulphonate
Fórmula: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007497
Número CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae72a758370870c065973fbd83c1f929499c89a&vid=3ae72a758370870c065973fbd83c1f929499c89a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Sensitiveness to pass test