Print…
Dietanolamina ≥99.0% (por GC) matriz para FABMS e SIMS líquido
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Iminodietanol
S0376-1G S0376-10G
TCIAS0376-1GEA 17 EUR
TCIAS0376-1G TCIAS0376-10G
Dietanolamina ≥99.0% (por GC) matriz para FABMS e SIMS líquido
Dietanolamina
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268.8
Ponto de Fusão: 28
Ponto de Inflamação: 176
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002843
Número CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ALCANCE: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ce3f8143e4cdb7982ec30d1fcad1f5ab170fe0c&vid=b3f470785a1beb1ddff0dc0ad9841c3521183beb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %