Print…
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
A0774-25G A0774-500G A0774-100G
TCIAA0774-25GEA 28 EUR
TCIAA0774-25G TCIAA0774-500G TCIAA0774-100G
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina ≥97.0% (por GC)
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina
Fórmula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: ∼ 0 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 143°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008173
Número CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&vid=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %