Print…
Diethylamine hydrochloride ≥98.5% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethylammonium chloride
D0468-500G D0468-25G
TCIAD0468-500GEA 115 EUR
TCIAD0468-500G TCIAD0468-25G
Diethylamine hydrochloride ≥98.5% (por análise titulométrica)
Diethylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClN
Peso Molecular: 109.6 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Número MDL : MFCD00012499
Número CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be70eb5c44e9e91c50b135a3bd500784917127fd&vid=be70eb5c44e9e91c50b135a3bd500784917127fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 227.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %