Print…
6-Benzilaminopurina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
B1088-25G B1088-5G
TCIAB1088-25GEA 46 EUR
TCIAB1088-25G TCIAB1088-5G
6-Benzilaminopurina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Benzilaminopurina
Fórmula: C₁₂H₁₁N₅
Ponto de Fusão: 230…234 °C
Número MDL : MFCD00005572
Número CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96eb284cfd50c80e481282d0265fb80c7391f94&vid=c96eb284cfd50c80e481282d0265fb80c7391f94&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency