Print…
N-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
E0177-25ML E0177-500ML
TCIAE0177-25MLEA 16 EUR
TCIAE0177-25ML TCIAE0177-500ML
N-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Ethyl-o-toluidine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: -15
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026695
Número CAS: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&vid=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %