Print…
2,4-Diaminopyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2120-25G D2120-5G
TCIAD2120-25GEA 408 EUR
TCIAD2120-25G TCIAD2120-5G
2,4-Diaminopyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Diaminopyrimidine
Fórmula: C₄H₆N₄
Número MDL : MFCD00038023
Número CAS: 156-81-0
EINECS: 205-862-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ff64c54cc2ee64dfc7769e991195cac38558df1&vid=6ff64c54cc2ee64dfc7769e991195cac38558df1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C