Print…
4,4’-Metilenodianilina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Diaminodifenilmetano
M0220-500G M0220-25G
TCIAM0220-500GEA 35 EUR
TCIAM0220-500G TCIAM0220-25G
4,4’-Metilenodianilina ≥98.0% (por análise titulométrica)
4,4’-Metilenodianilina
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂
Peso Molecular: 198.27 g/mol
Ponto de ebulição: 257°C
Ponto de Inflamação: 220
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007914
Número CAS: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,02980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&vid=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C