Print…
o-Fenilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Fenilenodiamina
P0168-500G P0168-25G P0168-100G
TCIAP0168-500GEA 142 EUR
TCIAP0168-500G TCIAP0168-25G TCIAP0168-100G
o-Fenilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
o-Fenilenodiamina
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 265°C
Ponto de Fusão: 103
Ponto de Inflamação: 110
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007721
Número CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07284
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec6a0126029e74a3a232b4fbde4bd14a20588f1&vid=eec6a0126029e74a3a232b4fbde4bd14a20588f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C