Print…
1,5-Naftilenodiamina 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
D0101-25G D0101-500G D0101-100G
TCIAD0101-25GEA 56 EUR
TCIAD0101-25G TCIAD0101-500G TCIAD0101-100G
1,5-Naftilenodiamina 98,0 GC, T
1,5-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 188
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004029
Número CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=989520af91f9d1f488d6a40a4f6173bd5744ade6&vid=989520af91f9d1f488d6a40a4f6173bd5744ade6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 194.0 deg-C