Print…
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAT0740-25GEA 17 EUR
TCIAT0740-25G TCIAT0740-500G
TRIS HCL(Tris-(hidroximetil)-aminometano)-HCL) ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso Molecular: 157,6 g/mol
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Número MDL : MFCD00012590
Número CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/79/28994879.jpg
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency