Print…
2-Aminofenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
A0335-25G A0335-500G A0335-100G
TCIAA0335-25GEA 46 EUR
TCIAA0335-25G TCIAA0335-500G TCIAA0335-100G
2-Aminofenol ≥99.0% (por GC)
2-Aminofenol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 175 °C
Número MDL : MFCD00007690
Número CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a634727cccba28855fb83c45b6d032ee3797b1&vid=c1a634727cccba28855fb83c45b6d032ee3797b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl within almost transparency