Print…
2-Amino-2-metilpropanol ≥93.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
A0333-25ML A0333-500ML
TCIAA0333-25MLEA 22 EUR
TCIAA0333-25ML TCIAA0333-500ML
2-Amino-2-metilpropanol ≥93.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-2-metilpropanol
Fórmula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 165
Ponto de Inflamação: 67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008051
Número CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 14,00449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a97bee4896391e0e2d0b3d180e39e84cff2f523b&vid=a97bee4896391e0e2d0b3d180e39e84cff2f523b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %