Print…
2-Amino-5-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0113-25G N0113-500G
TCIAN0113-25GEA 24 EUR
TCIAN0113-25G TCIAN0113-500G
2-Amino-5-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007692
Número CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d95609634f08e1e161cca8031ee3974ab2e709b&vid=1d95609634f08e1e161cca8031ee3974ab2e709b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity