Print…
2-Amino-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
A0400-25G A0400-500G
TCIAA0400-25GEA 16 EUR
TCIAA0400-25G TCIAA0400-500G
2-Amino-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 221.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006320
Número CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&vid=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity