Print…
4-Aminoindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2070-1G A2070-5G
TCIAA2070-1GEA 113 EUR
TCIAA2070-1G TCIAA2070-5G
4-Aminoindole ≥98.0% (por GC)
4-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 108 °C
Número MDL : MFCD01076559
Número CAS: 5192-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&vid=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C