Print…
o-Toluidina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Aminotolueno, 2-Toluidina
T0299-25G T0299-500G
TCIAT0299-25GEA 16 EUR
TCIAT0299-25G TCIAT0299-500G
o-Toluidina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
o-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 201°C
Ponto de Fusão: < –15 °C
Densidade: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007730
Número CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288ed467b55eff8b79e9f1cf86cb44987ce6df25&vid=288ed467b55eff8b79e9f1cf86cb44987ce6df25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %